Merck
1.00640
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Synonim(y):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105323
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
density
1.03 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)