Przejdź do
1.00993
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
465,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
potency
5045 mg/kg LD50, oral (Rat), 12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0001 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
210 nm, ≥30%, 220 nm, ≥65%, 230 nm, ≥80%, 240 nm, ≥90%, 250 nm, ≥95%, 260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.52, λ: 220 nm Amax: ≤0.19, λ: 230 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.05, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 260 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)