Przejdź do
1.01207
wodorofosforan dwuamonowy
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dwufosforan amonu, dwuzasadowy fosforan amonu, wodorofosforan diamonu, Fyrex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-987-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
690 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), >7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
690 g/L
density
1.619 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% (ACS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ewolucja fazowa i kinetyka spiekania hydroksyapatytu syntetyzowanego techniką ..: Niniejsze badanie omawia ewolucję fazową i zachowanie spiekania hydroksyapatytu, krytycznego materiału w bioceramice, kładąc nacisk na procesy chemiczne zachodzące podczas syntezy metodą spalania w roztworze, które mogą obejmować wykorzystanie wodorofosforanu dwuamonu jako prekursora (Pratihar et al., 2006).
  • Badanie syntezy chemicznej i zachowania spiekania w wysokiej temperaturze hydroksyapatytu wapnia (HA) i bioceramiki fosforanu trójwapniowego (TCP)...: Niniejszy artykuł bada drogi syntezy bioceramiki, takiej jak hydroksyapatyt i fosforan trójwapniowy, potencjalnie wykorzystując wodorofosforan dwuamonu w procesach ich produkcji, koncentrując się na ich zachowaniu w wysokich temperaturach (Taş et al., 1997).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 7,8 - 8,1
Wartość pH (20 %; woda): około 8
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,001 %
Siarczan: ≤ 0,004 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur.
Other Notes
Zastępuje: AX1355-1; AX1355
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under wodorofosforan dwuamonowy
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is original manufacturer information available for product number 1.01207? I don't see a dossier for it on the website.
    1 answer
    1. Product No. 1.01207 (di-Ammonium hydrogen phosphate, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) is manufactured by Merck KGaA, Darmstadt, Germany under the Supelco® analytical products portfolio.
      Additional information on EMSURE® Inorganics and Solvents can be found under the "More Documents" section of the product details page for 1.01207: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101207#product-documentation