Merck
Fosforany
Obraz przedstawia małą białą plastikową butelkę z czerwoną nakrętką, oznaczoną "Phosphate buffered saline 10mL".
Termin fosforan może odnosić się do różnych anionów, soli, estrów lub grup funkcyjnych pochodzących od kwasu fosforowego (H3PO4).Fosforany to związki chemiczne, estry lub grupy funkcyjne pochodzące od kwasu fosforowego (H3PO4), które mogą być tworzone przez usunięcie lub podstawienie jednego lub więcej z trzech kwasowych protonów kwasu fosforowego. Większość fosforanów wykazuje rozpuszczalność w wodzie w standardowej temperaturze i ciśnieniu. Fosforany sodu, potasu, rubidu, cezu i amonu są rozpuszczalne w wodzie, podczas gdy inne są nierozpuszczalne lub tylko słabo rozpuszczalne. Fosforany wodoru i diwodoru generalnie wykazują wyższą rozpuszczalność w porównaniu do odpowiadających im fosforanów.
Fosforany odgrywają znaczącą rolę w systemach biologicznych jako podstawowe składniki zębów i kości. Poza znaczeniem strukturalnym, fosforany pełnią wielopłaszczyznowe role w systemach biologicznych, działając jako kluczowe bloki budulcowe dla DNA, RNA i struktur komórkowych, takich jak fosfolipidy, zapewniając ogólną integralność strukturalną. Dodatkowo, fosforany działają jako bufory, przyczyniając się do stabilnych poziomów pH w podłożach do hodowli komórkowych i tworząc optymalne warunki dla wzrostu i żywotności komórek.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 1082
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 1082
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Phosphates as Building Blocks
Organiczne bloki budulcowe składają się ze sfunkcjonalizowanych cząsteczek organicznych, służących jako podstawowe składniki do syntezy organicznej. Fosforany odgrywają kluczową rolę jako elementy budulcowe DNA i RNA, odpowiedzialne za przenoszenie informacji genetycznej we wszystkich żywych organizmach. Mogą służyć jako grupy opuszczające w reakcjach substytucji, a ich zróżnicowana reaktywność czyni je cennymi półproduktami w budowie złożonych cząsteczek organicznych.
Phosphates as Buffer
Bufor fosforanowy to płynne medium przeznaczone do jakościowego wykrywania mikroorganizmów w próbkach farmaceutycznych i żywności. Służy jako rozcieńczalnik do próbek i jako medium do wykonywania seryjnych rozcieńczeń. Zapobiega wahaniom pH podczas przeprowadzania eksperymentów mikrobiologicznych.
Fosforany potasu 
Bufory fosforanu potasu są szeroko stosowane w dializie równowagowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i badaniach powinowactwa elektroforezy kapilarnej.
Fosforan potasu jednozasadowy jest rozpuszczalną w wodzie solą nieorganiczną szeroko stosowaną w różnych zastosowaniach, przyczyniając się znacząco do formułowania buforu fosforanowego i soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS). Okazał się również cenny w przygotowywaniu wodnych układów dwufazowych PEG1000 (glikol polietylenowy)/fosforan potasu (ATPS).
Dwuzasadowy fosforan potasu jest użytecznym buforem biologicznym o pH w zakresie 8,5-9,6. Został użyty do przygotowania pożywki MMG (maltoza, zieleń metylowa), soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i roztworu hipotonicznego.
Fosforany sodu 
Fosforany sodu są stosowane jako środki zagęszczające, środki spulchniające i emulgatory w serach topionych. Są one również wykorzystywane w medycynie do leczenia zaparć i przygotowania jelit przed operacjami. Są skutecznymi środkami antykorozyjnymi i są dodawane do detergentów w celu zmiękczenia wody. Fosforan sodu jest szeroko stosowanym buforem w biologii molekularnej, biochemii i badaniach chromatograficznych.
Fosforan sodu jednozasadowy może być również stosowany jako katalizator w syntezie niejonowych środków powierzchniowo czynnych do zastosowań w klejach i detergentach. Dodatkowo jest stosowany jako faza ruchoma w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do różnych analiz, w tym do oznaczania adenozyny w ludzkim płynie maziowym, analizy markerów nowotworów neuroendokrynnych za pomocą detekcji elektrochemicznej HPLC oraz analizy chlorku benzalkoniowego i jego homologów przy użyciu HPLC/HPCE.
Mikronośniki fosforanu wapnia w inżynierii tkankowej kości
Mikronośniki (MC) są powszechnie stosowane w inżynierii tkankowej, aby zapewnić komórkom znaczną powierzchnię, ułatwiając wysokowydajną hodowlę komórek zależnych od zakotwiczenia. Fosforany wapnia, składające się z kationów wapnia i anionów fosforanowych, stanowią około 60% nieorganicznego składu naturalnych ludzkich kości. Minerały te znacząco wpływają na bioaktywność osteoblastów, wpływając na procesy takie jak adhezja, proliferacja i produkcja nowej kości.
Fosforany wapnia odgrywają również ważną rolę w adhezji komórek i tworzeniu tkanek poprzez wpływ na adsorpcję białek macierzy zewnątrzkomórkowej na powierzchni. Właściwości fosforanów wapnia wpływają na mineralizację nowo powstałej kości, w konsekwencji wpływając na regenerację kości.