Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek ChZT, photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
5000-90000 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
beverage testing
cannabis testing
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
milk and dairy products
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda odpowiada normie DIN ISO 15705 i jest analogiczna do EPA 410.4, APHA 5220 D i ASTM D1252-06 B
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest miarą ilości tlenu zużywanego podczas utleniania materii organicznej, co daje wyraźny wskaźnik jakości źródła wody, jest to z pewnością jeden z najważniejszych parametrów w analizie (ścieków). Nasze testy ChZT Spectroquant® umożliwiają dokładne ilościowe określenie poziomu ChZT w próbce.
Wybierz odpowiedni zakres pomiarowy dla swoich potrzeb z naszej szerokiej gamy testów ChZT Spectroquant®.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant®są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek ChZT
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Kidney
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?