Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 2025,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2025,00 zł
Cena katalogowa2700,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
2.0-4.0 m2/g , BET
particle size
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
solubility
0.0021 g/L
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Zn (cynk): ≤ 0,005 %
Rozmiar cząstek (D 50): ≤ 5,0 µm
Powierzchnia właściwa (BET): 2,0 - 4,0 m²/g
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek kadmu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-19-0
1306-19-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?