Przejdź do
1.02703
Miedź
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Synonim(y):
Copper
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
UNSPSC Code:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
≥99% (complexometric)
Form:
solid
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1290 kg/m3
cation traces
Ag: ≤0.002%, As: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.001%, P: ≤0.001%, Pb: ≤0.01%, Sb: ≤0.001%, Sn: ≤0.01%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0,02 %
P (fosfor): ≤ 0,001 %
Ag (srebro): ≤ 0,002 %
As (arsen): ≤ 0,005 % Fe (żelazo): ≤ 0,01 % Pb (ołów): ≤ 0,001 % Pb (ołów): ≤ 0,001 % 0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,01 %
Sb (Antymon): ≤ 0,001 %
Sn (Cyna): ≤ 0,01 %
Other Notes
Zastępuje: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miedź
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)