Merck
1.02739
Chlorek miedzi(I)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Monochlorek miedzi
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-842-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥97.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97.0% (manganometric)
form
solid
potency
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.02% Substances insoluble in acid, ≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp
422 °C
density
4.14 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1600‑1800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.02%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 97,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie: ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,01 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 % K (Potas): ≤ 0,02 % 005 %
K (potas): ≤ 0,02 %
Na (sód): ≤ 0,05 %
Pb (ołów): ≤ 0,02 %
Substancje niewytrącane przez siarkowodór (jako SO₄): ≤ 0,5 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek miedzi(I)
Słowo ostrzegawcze
Danger
WGK
WGK 3
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)