Merck
1.02768
Tlenek miedzi(II)
granular for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Granulowany tlenek miedzi
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
EC Index Number:
215-269-1
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
cation traces
Cr: ≤0.05%, Fe: ≤0.05%, N: ≤0.002%, Pb: ≤0.05%, excess alkali:, passes test
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0,02 %
Wolne zasady: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0.005 %
Siarka całkowita (jako siarczany): ≤ 0,015 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Cr (chrom): ≤ 0,05 %
Fe (żelazo): ≤ 0,05 %
Pb (ołów): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi(II)
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)