Przejdź do
1.04307
n-heptan
about 85% EMPLURA®
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥85% (GC)
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.04307, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥85% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest rozpuszczalnikiem bardziej przyjaznym dla środowiska niż heksan, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)