Merck
1.04482
ICP Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy X
(23 elements in diluted nitric acid) for surface water testing, Certipur®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
ICP: suitable
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
1 (20 °C in water)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.007 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
(mining)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP X może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania metali ciężkich i pierwiastków śladowych we włosach dzieci przy użyciu spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
Ca (wapń): 35000 µg/l
Mg (magnez): 15000 µg/l
Na (sód): 8000 µg/l
K (potas): 3000 µg/l
B (bor): 100 µg/l
Fe (żelazo): 100 µg/l
Mo (molydenium): 100 µg/l
Sr (stront): 100 µg/l
As (arsen): 50 µg/l
Ba (bar): 50 µg/l
Ni (nikiel): 50 µg/l
V (wanad): 50 µg/l
Zn (cynk): 50 µg/l
Mn (mangan): 30 µg/l
Co (kobalt): 25 µg/l
Pb (ołów): 25 µg/l
Be (beryl): 20 µg/l
Cd (kadm): 20 µg/l
Cr (chrom): 20 µg/l
Cu (miedź): 20 µg/l
Bi (bizmut): 10 µg/l
Se (selen): 10 µg/l
Tl (tal): 10 µg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)