Merck
1.19253
Cyanuric Acid Test, photometric
photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test kwasu cyjanurowego, photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
cyanuric acid
measuring range
2-160 mg/L (cyanuric acid)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
disinfection control
environmental
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Turbidity)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 2 - 160 mg/l Spectroquant®
Test odczynnikowy na kwas cyjanurowy Spectroquant® został specjalnie zaprojektowany do dokładnego oznaczania stężenia kwasu cyjanurowego w próbkach wody basenowej i spa.
Zastosowana metoda: Kwas cyjanurowy reaguje z pochodną triazyny tworząc słabo rozpuszczalny osad. Powstałe zmętnienie jest mierzone w fotometrze (metoda turbidymetryczna).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)