Przejdź do
13-104
MBP (białko zasadowe mieliny), bydlęce, oczyszczone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
bovine
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
form
liquid
shelf life
2 yr
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... MBP(618684)
General description
Myelin basic protein (MBP) belongs to the intrinsically disordered protein family. It is localized in the insulating layer of nerve cells in the brain and spinal cord. It is an abundant protein found in the central nervous system (CNS).
Obszar badań: Cell Signaling
MBP jest białkiem zasadowym o pI równym 11,6, stanowiącym około 30% całkowitej zawartości białka w mielinie w ośrodkowym układzie nerwowym.
Application
MBP (myelin basic protein), bovine, purified has been used in western blotting and as a standard in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Biochem/physiol Actions
Myelin basic protein (MBP), known as the ‘executive molecule of myelin′, helps in the formation of central nervous system (CNS) myelin. Elevated levels of MBP in the cerebrospinal fluid (CSF) are detected in acute neurological disorders like exacerbating multiple sclerosis, and traumatic brain injury. It is also observed at increased levels during chronic progressive disorders including dementia, tumor cerebri, and metabolic disorders. 
MBP może oddziaływać z różnymi białkami polianionowymi, takimi jak aktyna, tubulina, Ca2+-kalmodulina i klatryna, a także z ujemnie naładowanymi lipidami. Po związaniu z tymi białkami MBP ulega zmianom strukturalnym. Uważa się, że funkcjonuje jako białko wiążące błonową aktynę, potencjalnie umożliwiając jej udział w przekazywaniu sygnałów zewnątrzkomórkowych do cytoszkieletu w oligodendrocytach i połączeń ścisłych w mielinie. Sygnały zewnętrzne odbierane przez mielinę lub hodowane oligodendrocyty prowadzą do zmian w fosforylacji MBP, wskazując na jego udział w sygnalizacji. Peptyd MBP4-14 jest specyficzny dla kinazy białkowej C i jest odporny na aktywność fosfatazy. Co więcej, MBP jest szeroko stosowany w teście kinazy "w żelu", co czyni go istotnym biochemicznym do badania aktywności kinazy białkowej.
Physical form
10mM MOPS, pH 7.0, with 0.05% sodium azide
Preparation Note
2 years at -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by successfully phosphorylating MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173)
Other Notes
This product is derived from bovine source. Export of this product to certain countries may be restricted. Please contact Customer Service or your local distributor to inquire about product availability and export options.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)