agency
JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.0 -103.0% anhydrous basis (PhEur, potentiometry), 99.0 -105.0% anhydrous basis (JPE, potentiometry), 99.0 -107.4% anhydrous basis (NF, potentiometry)
form
liquid (Can be liquid or solid depending on temperature)
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
color
, light yellow
refractive index
n
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completly)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
As a multi-compendial product, Triethanolamine (Trolamine) Emprove® Expert meets the N-nitrosodiethanolamine limits required by Ph Eur. Also, low microbial and endotoxin limits facilitate the use of this product in high-risk applications.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia