Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 49.2 kDa
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 49.2 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... MAPK9(5601)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, pełnej długości, nieaktywny ludzki JNK2α2/SAPK1a
Źródło produktu: Ekspresja w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: JNK2α2/SAPK1a
Target Sub-Family: CMGC
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of JNK2α2/SAPK1a
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?