Przejdź do zawartości
14-347-M
Białko CHK2, aktywne, 10 µg
Active, recombinant human CHK2, residues 5-543, containing N-terminal GST & C-terminal His-6 tags, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 89.6 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 89.6 kDa
purified by
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. ), NM_001005735.1
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
CHK2
Rekombinowany ludzki CHK2, reszty 5-543, zawierający N-końcowe znaczniki GST i C-końcowe znaczniki His6
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CHK2
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-347M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of the CHKtide substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)