Merck
14-588
Białko p38α/SAPK2a (6His-tag), nieaktywne, 50 µg
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
protein target p38α/SAPK2a
Quality Segment
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
43,6 kDa
FUNKCJA: SwissProt: Q16539 # Reaguje na aktywację przez stres środowiskowy, cytokiny prozapalne i lipopolisacharyd (LPS) poprzez fosforylację wielu czynników transkrypcyjnych, takich jak ELK1 i ATF2 oraz kilku kinaz niższego rzędu, takich jak MAPKAPK2 i MAPKAPK5. Odgrywa kluczową rolę w produkcji niektórych cytokin, na przykład IL-6. Może odgrywać rolę w stabilizacji mRNA EPO podczas stresu hipoksyjnego. Aktywacja izoformy Mxi2 jest stymulowana przez mitogeny i stres oksydacyjny i tylko słabo fosforyluje ELK1 i ATF2. Izoforma Exip może odgrywać rolę we wczesnym początku apoptozy.
WSPÓŁCZYNNIK: Magnez.
ROZMIAR: 360 aminokwasów; 41293 Da
PODZIAŁ: Wiąże się z motywem interakcji kinazy w obrębie białkowej fosfatazy tyrozynowej PTPRR. Ta interakcja zatrzymuje MAPK14 w cytoplazmie i zapobiega akumulacji jądrowej. Współdziała z SPAG9 (przez podobieństwo). Współdziała z NP60.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma (przez podobieństwo). Jądro (przez podobieństwo).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Mózg, serce, łożysko, trzustka i mięśnie szkieletowe. Ekspresja w mniejszym stopniu w płucach, wątrobie i nerkach.DOMENA:SwissProt: Q16539 Motyw TXY zawiera reszty treoniny i tyrozyny, których fosforylacja aktywuje kinazy MAP.
PTM: Fosforylowany podwójnie na Thr-180 i Tyr-182, co aktywuje enzym. & Fosforylowany po uszkodzeniu DNA, prawdopodobnie przez ATM lub ATR.
PODOBIEŃSTWO: Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych CMGC Ser/Thr. Podrodzina kinaz MAP. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
routinely evaluated by phosphorylation of MBP after activation with MKK6/SKK3 (S599D, T603D), active (Catalog #14-537)
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)