Merck
14-816M
Met (Y1248D) Białko, aktywne, 250 µg
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
description
protein target Met
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
50,0 kDa
FUNKCJA: SwissProt: P08581 # Receptor dla czynnika wzrostu hepatocytów i czynnika rozproszenia. Posiada aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej.
ROZMIAR: 1390 aminokwasów; 155527 Da
PODZIAŁ: Heterodimer utworzony z łańcucha alfa (50 kDa) i łańcucha beta (145 kDa), które są połączone disiarczkiem. Wiąże PLXNB1 i GRB2. Współdziała z SPSB1, SPSB2 i SPSB4 (przez podobieństwo). Wchodzi w interakcje z INPP5D/SHIP1. Po fosforylacji na Tyr-1356 oddziałuje z INPPL1/SHIP2. Współdziała z RANBP9 i RANBP10.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Jednoprzepustowe białko błonowe typu I.
CHOROBA: SwissProt: P08581 # Aktywacja MET po rearanżacji z genem TPR wytwarza onkogenne białko. & Defekty w MET mogą być związane z rakiem żołądka. Defekty w MET są przyczyną raka wątrobowokomórkowego (HCC) [MIM:114550]. Defekty w MET są przyczyną dziedzicznego brodawkowatego raka nerki (HPRC) [MIM:605074]; znanego również jako brodawkowaty rak nerki 2 (RCCP2). HPRC jest formą dziedzicznego raka nerki charakteryzującą się predyspozycją do rozwoju licznych, obustronnych guzów brodawkowatych nerek. Wzór dziedziczenia jest zgodny z autosomalną dominującą transmisją ze zmniejszoną penetracją. & Warianty genetyczne w MET mogą być związane z podatnością na autyzm typu 1B (AUTS1B) [MIM:608636]. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się zaburzeniami języka, percepcji i socjalizacji. Zaburzenie to jest klasycznie definiowane przez triadę ograniczonej lub nieobecnej komunikacji werbalnej, brak wzajemnych interakcji społecznych lub responsywności oraz ograniczone, stereotypowe i zrytualizowane wzorce zainteresowań i zachowań.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P08581 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Zawiera 3 domeny IPT/TIG. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej. Zawiera 1 domenę Sema.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-816) i luzem (nr kat. 14-816-K).
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)