Merck
17-676
ChIPAb+ Monomethyl-Histone H3 (Lys4) - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
from mouse
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ Monomethyl-Histone H3 (Lys4) zawiera przeciwciało Monomethyl-Histone H3 (Lys4), normalne mysie IgG i startery qPCR, które amplifikują region kodujący ludzkiego GAPDH o długości 213 bp. Monometylo-Histon H3 (Lys4) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Monometylo-Histonem H3 (Lys4).
Immunogen
Epitop: a.a. 1-12
Peptyd odpowiadający histonowi H3 zawierający sekwencję [ART(me1-K)QTARKSTGC], na której Lys4 jest acetylowany.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub 2 µg anty-monometylo-histonu H3 (Lys4) i zestawu Magna ChIP® G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z monometylo-histonem H3 (Lys4) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP regionu kodującego GAPDH jako locus dodatniego i starterów promotora GAPDH (22-004) jako locus ujemnego. (Rysunek 2). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP G (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Dane dotyczące specyficzności:
Ekstrakty kwasu HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano przeciwciałem przeciwko monometylo-histonowi H3 (Lys4) (rozcieńczenie 1:5000). Aby wykazać swoistość, przeciwciało wstępnie inkubowano ze zmodyfikowanymi peptydami histonowymi:
Lane 1 Bez peptydu
Lane 2 niemodyfikowany histon H3
Lane 3 Monometylowy histon H3 (Lys4)
Lane 4 Dimetylowy histon H3 (Lys4)
Lane 5 Trimetyl Histone H3 (Lys4)
Lane 6 Trimethyl Histone H3 (Lys9)
Lane 7 Trimethyl Histone H3 (Lys27)
Lane 8 Trimetyl Histone H4 (Lys20)
Białka wizualizowano przy użyciu oślego anty-mysiego IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Zestaw ChIPAb+ Monomethyl-Histone H3 (Lys4) -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Oczekiwany szeroki zakres reaktywności krzyżowej w oparciu o homologię sekwencji.
To przeciwciało wykrywa monometylo-histonę H3 metylowaną w Lys4.
Packaging
25 testów w zestawie. Zalecane użycie: 2 μg przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anti-Monomethyl-HisPtone H3 (Lys4) (mysie przeciwciało monoklonalne), Jedna fiolka zawierająca 50 µg oczyszczonego białka G w 50 µl PBS zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normal Mouse IgG, Dwie fiolki zawierające 25 µg oczyszczonego mysiego IgG w 25 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, ludzki region kodujący GAPDH, . Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla regionu kodującego ludzkiego GAPDH.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GGC TCC CAC CTT TCT CAT CC
REV: GGC CAT CCA CAG TCT TCT GG
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera normalną mysią IgG i startery specyficzne dla ludzkiego regionu kodującego GAPDH.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µg of either Normal Mouse IgG, or 2 µg Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys4) and the Magna ChIP® G Kit (Cat. # 17-611). Successful immunoprecipitation of Monomethyl-Histone H3 (Lys4) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers GAPDH Coding Region (Figure 1).
Please refer to the EZ-Magna ChIP G (Cat. # 17-409) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details. (Figure 1).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)