Przejdź do zawartości
220
Fuchsin Basic
HARLECO® For staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method
Synonim(y):
Fuchsin Basic, Rosanilin, AFB
Informacje o tej pozycji
Masa cząsteczkowa:
323.83
UNSPSC Code:
41116130
Colour Index Number:
42510
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
visual transition interval
1.0-3.0, yellow to magenta
mp
268-270 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
λmax
545-547 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HARLECO® Fuchsin
220-16 Butelka szklana 100g
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany do barwienia pałeczek kwasoopornych w metodzie Periodic Acid Schiff. Wskaźnik chemiczny, zakres pH 1,0-3,0. Zmiana koloru na żółto-magentowy.
HARLECO® Do barwienia pałeczek kwasoopornych w metodzie okresowego kwasu Schiffa
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)