Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Koktajl inhibitorów proteaz opracowany specjalnie do hamowania aktywności proteaz podczas oczyszczania białek i przetwarzania próbek. Nadaje się do stosowania z drożdżami, bakteriami, roślinami i tkankami ssaków. Preparat nie zawiera EDTA. Kompatybilny z FOCUS-Nuclease do usuwania zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi z próbek. FOCUS-Protease-Arrest zawiera środki hamujące proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteazy oraz kalpainy. FOCUS-Protease-Arrest zawiera zarówno nieodwracalne, jak i odwracalne inhibitory proteaz. FOCUS-Protease-Arrest stosowany w rozcieńczeniu 1:50 w buforze ekstrakcyjnym (pH 7-8) hamuje ponad 95-98% aktywności proteaz.
Koktajl proteaz opracowany specjalnie do przygotowywania próbek w żelu 2D.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteinazowe i kalpainowe
Proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteinazowe i kalpainowe
Produkt nie konkuruje z ATP.
Physical form
Dostarczany jako 100X.
Preparation Note
Po rozcieńczeniu w buforze do ekstrakcji/lizy lub ekstrakcie, inhibitory FOCUS-Protease Arrest są stabilne przez okres do 2 tygodni w temperaturze 4°C lub do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?