Przejdź do
444898
Mastoparan
A cell-permeable synthetic peptide with sequence identical to Vespula lewisii.
Synonim(y):
INLKALAALAKKIL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H131N19O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1478.91
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
7.5 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)CC(=O)N)CC(C)C)CCCCN)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)C)C
InChI
1S/C70H131N19O15/c1-17-40(11)55(75)69(103)88-53(35-54(74)90)68(102)87-52(34-39(9)10)67(101)83-46(25-19-22-28-71)62(96)78-45(16)61(95)86-50(32-37(5)6)65(99)79-42(13)58(92)77-43(14)60(94)85-51(33-38(7)8)66(100)80-44(15)59(93)81-47(26-20-23-29-72)63(97)82-48(27-21-24-30-73)64(98)89-56(41(12)18-2)70(104)84-49(57(76)91)31-36(3)4/h36-53,55-56H,17-35,71-73,75H2,1-16H3,(H2,74,90)(H2,76,91)(H,77,92)(H,78,96)(H,79,99)(H,80,100)(H,81,93)(H,82,97)(H,83,101)(H,84,104)(H,85,94)(H,86,95)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,98)/t40-,41?,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,55-,56-/m0/s1
InChI key
MASXKPLGZRMBJF-HDSAQESISA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek syntetyczny peptyd o sekwencji identycznej z Vespula lewisii. Amfifilowy tetradekapeptyd jadu osy zdolny do bezpośredniej aktywacji białek G wrażliwych na toksynę krztuścową poprzez mechanizm analogiczny do receptorów sprzężonych z białkiem G. Działa preferencyjnie na Gi, a nie na Gs. Działa preferencyjnie naGi iGo, a nie na Gs. Silny czynnik ułatwiający przejście przez pory przepuszczalności mitochondriów, który według doniesień indukuje apoptozę w hodowanych neuronach ziarnistych móżdżku, powodując dramatyczny wzrost wewnątrzkomórkowego Ca2+. Działa jako antagonista kalmoduliny i aktywuje fosfolipazęA2. Powoduje przejściowe uwalnianie Ca2 + z retikulum sarkoplazmatycznego. Zgłaszano również, że hamuje aktywność Na+,K+-ATPazy(IC50 = 7,5 µM).
Przepuszczalny dla komórek syntetyczny peptyd o sekwencji identycznej z Vespula lewisii. Amfifilowy tetradekapeptyd jadu osy zdolny do bezpośredniej aktywacji wrażliwych na toksynę krztuścową białek G poprzez mechanizm analogiczny do receptorów sprzężonych z białkiem G. Działa preferencyjnie na Gi, a nie na Gs. Działa preferencyjnie naGi iGo, a nie na Gs. Silny czynnik w porach przejścia przepuszczalności mitochondriów. Hamuje kalmodulinę i aktywuje fosfolipazęA2. Powoduje przejściowe uwalnianie Ca2 + z retikulum sarkoplazmatycznego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Aktywność Na+,K+-ATPazy
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Leu-Ala-Ala-Leu-Ala-Lys-Lys-Ile-Leu-NH₂
Hirata, Y., et al. 2000. Mol. Pharmacol. 57, 1235.
Liz, S.Z., et al. 1997. Brain Res.771, 184.
Klinker, J.F., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 217.
Langel, U., et al. 1996. Regul. Peptides 62, 47.
Pfeiffer, D.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 4923.
Igarashi, M., et al. 1993. Science259, 77.
Komatsu, M., et al. 1992. Endocrinology130, 221.
Adolfo Garcia-Sainz, J., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 852.
Gil, J., et al. 1991. J. Cell Biol. 113, 943.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5280M212M213
description
A cell-permeable synthetic peptide with sequence identical to Vespula lewisii.
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), lyophilized powder
description
≥96.5%, lyophilized powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96.5%
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)