Przejdź do
M212
Mastoparan-7
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
Mas 7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
943,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H124N18O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1421.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
943,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
General description
Mastoparan-7 is an analog of the mastoparan peptide. It is present in the venom of Vespula lewisii. It was originally isolated from wasp venom.
Application
Mastoparan-7 has been used to study mastoparan-stimulated nucleotide binding to G proteins.
Biochem/physiol Actions
Mastoparan-7 (Mas-7) stimulates the G protein subunit Gαo/i by its mode of action (to bind to the plasma membrane). It possesses antiviral activity and is associated with histamine release from mast cells. It is also involved in the induction of potent mitochondrial permeability and tumor cell cytotoxicity.
Analysis Note
More potent analog of mastoparan.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444896M213444898
description
≥97% (HPLC), lyophilized powder
description
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan.
description
≥96.5%, lyophilized powder
description
A cell-permeable synthetic peptide with sequence identical to Vespula lewisii.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96.5%
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)