Merck
679104
Witamina D3, 1α-hydroksy-
Inhibits the formation of nephrocalcinosis in streptozotocin-induced diabetic rats fed on low zinc diets.
Synonim(y):
1α-OH-D₃
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
General description
Ma właściwości biologiczne podobne do 1a-hydroksywitaminy D2 (nr kat. 679100). Przekształca się w aktywny kalcytriol (1α,25-dihydroksywitamina D3; nr kat. 679101) in vivo. Hamuje powstawanie nefrokalcynozy u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną, karmionych dietą o niskiej zawartości cynku.
Ma właściwości biologiczne podobne do 1α-hydroksywitaminy D2 (nr kat. 679100). Przekształcony w aktywny kalcytriol (1α,25-dihydroksywitamina D3; Nr kat. No. 679101) in vivo. Hamuje powstawanie nefrokalcynozy u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną karmionych dietą o niskiej zawartości cynku.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Coburn, J.W., et al. 1996. Nephrol. Dial. Transplant.11 (Suppl. 3), 153.
Minami, T., et al. 1993. Biol. Pharm. Bull.16, 468.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny i rakotwórczy / teratogenny (I)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)