Merck
8.00463
2-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
2-Chlorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(Cl)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
EC Index Number:
204-285-4
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.001 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
530 °C
potency
2465 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
284-286 °C/1013 hPa
mp
139-142 °C
transition temp
flash point 173 °C
solubility
2.1 g/L
density
1.544 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobenzoic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
343.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
173 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)