Merck
8.05804
4-Methyl-2-pentanol
for synthesis
Synonim(y):
4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-551-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.06 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
potency
2590 mg/kg LD50, oral (Rat), 2884 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-5.5 % (v/v)
bp
130-133 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 41 °C
solubility
16.4 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(C)C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.808
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-11-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)