Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
253-197-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
≤20 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
300 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
transition temp
flash point 75 °C
density
0.893 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CC(CC1(C)C)[N+H3])(C)C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
InChI key
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydyna
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?