Merck
8.14738
Chlorowodorek 2-(2-chloroetylo)-1-metylopiperydyny
for synthesis
Synonim(y):
2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16ClN · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
261-480-7
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
pH
5.9 (20 °C in H2O)
mp
133-137 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c1-10-7-3-2-4-8(10)5-6-9;/h8H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
WVBKLELBSWJXAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)