Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
212-142-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
275 °C
potency
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-10 °C
transition temp
flash point 1 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI key
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyklopropyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?