Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH(Cl)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.00
EC Index Number:
222-940-2
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
63 °C/13 hPa
transition temp
flash point 80 °C
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?