Merck
8.20064
Bromowodorek S-(2-aminoetylo)tiouroniowy
for synthesis
Synonim(y):
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.01
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-257-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
188-191 °C
solubility
50 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChI key
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)