Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4-2-(NH2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-990-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
461 °C
potency
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
298-300 °C
mp
46-48 °C
transition temp
flash point 153 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
153 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?