Przejdź do
8.20175
2-Bromoetanol
for synthesis
Synonim(y):
Bromohydryna etylenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.97
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
208-748-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
56-57 °C/27 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 40 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCO
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Bromoetanol do syntezy. CAS 540-51-2, numer WE 208-748-1, masa molowa 124,97 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)