Merck
8.20290
2-chloro-N,N-dimetyloacetamid
for synthesis
Synonim(y):
N,N-dimetylo-2-chloroacetamid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.57
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
220-224-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
liquid
bp
98-100 °C/15 hPa
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-chloro-N,N-dimetyloacetamid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)