Przejdź do
8.20798
2-Metylofuran
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
2-Methylfuran, Silvan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
208-594-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
139 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
167 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
63-66 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point -27 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(ccc1)C
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI key
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elektrokatalityczna redukcja furfuralu: W badaniu opisano selektywną redukcję furfuralu do 2-metylofuranu poprzez modyfikację interfejsu elektroda-elektrolit, zapewniając wgląd w zaawansowane metody elektrokatalizy do produkcji biochemikaliów (Ji et al., 2024).
  • Hydrodeoksygenacja furfuralu: Badania wykazały konwersję furfuralu do 2-metylofuranu na katalizatorze Cu-Co ograniczonym przez wydrążoną klatkę węglową, pokazując ulepszony transfer ładunku i strukturę stopu dla wydajnej syntezy chemicznej (Dou et al., 2024).
  • Badanie genotoksyczności środowiskowej: Badanie genotoksycznego wpływu 2-metyl furanu na samce szczurów Sprague-Dawley w 120-dniowym okresie narażenia uwypukliło potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia związane z tym związkiem (Cao et al., 2024).
  • Przewidywanie trendów cytotoksyczności: W badaniu zbadano oparte na mechanizmach trendy cytotoksyczności zanieczyszczeń zawierających furan, w tym 2-metylofuranu, gdy są one obecne w mieszaninach, pomagając w przewidywaniu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zarządzaniu nimi (Li et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Metylofuran
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)