Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H35NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
525.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H35NO8/c1-28(2,3)37-25(33)21(26(34)38-29(4,5)6)15-23(24(31)32)30-27(35)36-16-22-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)22/h7-14,21-23H,15-16H2,1-6H3,(H,30,35)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChI key
XJRUHYXXHXECDI-QHCPKHFHSA-N
General description
Fmoc-Gla(OtBu)2-OH jest budulcem do wprowadzenia kwasu γ-karboksyglutaminowego (Gla). γ-karboksylacja kwasu glutaminowego jest rzadką modyfikacją potranslacyjną, która występuje w czynnikach krzepnięcia krwi oraz w niektórych jadach węży i ślimaków stożkowatych [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. K. Bandyopadhyay (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 1264 .
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. K. Bandyopadhyay (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 1264 .
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do lekko czerwonego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 95.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Unia Europejska dla kosmetycznych dodatków barwiących.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 95.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Unia Europejska dla kosmetycznych dodatków barwiących.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?