Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26+,27+,28+,29+,31+/m0/s1
InChI key
ORICVOOXZDVFIP-ILRBKQRBSA-N
General description
Wiązanie O-glikozydowe i ochrona O-acetylowa w tym bloku budulcowym są stabilne zarówno dla piperydyny, jak i TFA, co czyni go całkowicie kompatybilnym ze standardowymi protokołami syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc. Usunięcie grup acetylo-ochronnych najlepiej przeprowadzić poprzez potraktowanie żywicy peptydylowej metanolowym amoniakiem przed rozszczepieniem.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik wyboru bloków konstrukcyjnych chronionych ortogonalnie dla Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik wyboru bloków konstrukcyjnych chronionych ortogonalnie dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?