Merck
8.52376
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-isopropyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H38N2O6/c1-19(2)31(28(35)37-29(3,4)5)17-11-10-16-25(26(32)33)30-27(34)36-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h6-9,12-15,19,24-25H,10-11,16-18H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)/t25-/m0/s1
InChI key
LUGFCMICCJNLBC-VWLOTQADSA-N
General description
Fmoc-Lys(iPr, Boc)-OH jest stosowany do inkorporacji N-d-izopropylo-lizyny(Lys(iPr)) podczas Fmoc SPPS. Lys(iPr) został wykorzystany w antagoniście GnRH Degarelix i antagoniście LHRH Antide.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,5 % (a/a)
Czystość (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 97.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)