Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
102-105 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-10(16)8-7-9(11(17)18)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,17,18)/p-1/t9-/m0/s1
InChI key
YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-M
General description
Blok konstrukcyjny wprowadzania N-końcowych reszt aminokwasowych kwasu glutaminowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i usuwania dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i usuwania dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -10.5 - -8.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -10.5 - -8.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0051
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu(OtBu)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?