Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Ten wszechstronny nośnik jest doskonałym narzędziem do immobilizacji kwasów karboksylowych, amin i alkoholi w fazie stałej. Kwasy są przyłączane poprzez traktowanie żywicy odpowiednią solą DIPEA w DMF w obecności CsI [1,2]. Reakcja z aminami arylowymi i alkilowymi dostarcza amin drugorzędowych związanych z żywicą. Mogą one być łatwo acylowane dając sulfonamidy lub anilidy, które mogą być rozszczepione 95% TFA. Ponieważ żywica ta nie zawiera wiązania eteru benzylowego, daje czystsze produkty niż podobne nośniki pochodzące z żywicy Wanga, wolne od zanieczyszczeń wynikających z rozpadu łącznika. Przykłady zastosowania podobnej żywicy można znaleźć w [1,2,3,4].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. W. Corbett, et al. (1997) Bioorg. Med. Chem. Lett., 7,1371.
[ 2] G. A. Morales, et al. (1998) J. Org. Chem., 63,1172.
[ 3] K. Ngu & D. V. Patel (1997) Tetrahedron Lett., 38, 973.
[4] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4965.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. W. Corbett, et al. (1997) Bioorg. Med. Chem. Lett., 7,1371.
[ 2] G. A. Morales, et al. (1998) J. Org. Chem., 63,1172.
[ 3] K. Ngu & D. V. Patel (1997) Tetrahedron Lett., 38, 973.
[4] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4965.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Loading (determined by elemntal analysis of bromine): 0.80 - 1.30 mmol/g
The polymer matrix is copoly (styrene - 1 % DVB), 100 - 200 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Loading (determined by elemntal analysis of bromine): 0.80 - 1.30 mmol/g
The polymer matrix is copoly (styrene - 1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0400
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?