Merck
902822
Szybkozłączka z przyłączem rurki 6x4 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Nasze komponenty wycofujące i zabezpieczające można łatwo ze sobą łączyć dzięki szerokiemu wyborowi reduktorów, adapterów i złączy. Ze względu na dużą różnorodność, możliwe są różne niestandardowe instalacje - wszystko dla indywidualnych wymagań.
To szybkozłącze jest wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnym wysokiej jakości uszczelnieniem dla maksymalnej ochrony jakości naszych rozpuszczalników. Jest wyposażone w nypel (męski) typu 21 i złącze rurowe 6x4 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)