Merck
Bezpieczna obsługa
Bezpieczne obchodzenie się z niebezpiecznymi chemikaliami jest zawsze wyzwaniem w codziennej pracy laboratoryjnej.
Dzięki idealnie dopasowanym komponentom - chemikaliom, opakowaniom, narzędziom zabezpieczającym i systemom wycofywania - skorzystasz z bezpiecznej, wygodnej i wolnej od zanieczyszczeń pracy nawet podczas bardzo wrażliwych zastosowań.
Specjalne narzędzia do rozpuszczalników i substancji nieorganicznych (kwasów i zasad) pomagają uniknąć szkodliwych wypadków, oparzeń chemicznych, kosztownych zanieczyszczeń i czasochłonnego śledzenia problemów.
Wszystkie materiały są ściśle testowane pod kątem ich zastosowania, np. materiał uszczelniający systemów pobierania rozpuszczalnika do stosowania z acetonitrylem w instrumentach HPLC.
Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa - od samozamykających się dysz po akcesoria zabezpieczające z mechanizmami redukcji ciśnienia i urządzeniami antystatycznymi.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Systemy poboru dla bezpiecznego dostarczania rozpuszczalników
Systemy poboru rozpuszczalników
  • Wykonane ze stali nierdzewnej lub PTFE
  • Ręczny system z ręczną pompą kulową do rozpuszczalników w butelkach szklanych lub HDPE
  • System ręczny z pompką ręczną lub nożną do rozpuszczalników w pojemnikach o pojemności 10 l i większej
  • System gazu obojętnego do pojemników ze stali nierdzewnej
  • Czujniki poziomu & dostępne instalacje indywidualne
Systemy wycofywania dla bezpiecznego dostarczania substancji nieorganicznych
Systemy poboru dla substancji nieorganicznych
  • Wykonane z PE lub PVDF
  • Systemy ręczne z pompką ręczną lub nożną do kwasów i zasad w opakowaniach 25 l i większych