Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconnector O.D.
10 mm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Aby spełnić indywidualne wymagania instalacyjne naszych klientów wynikające z ich specyficznych środowisk pracy, oferujemy rurki z różnymi zakończeniami. Asortyment rurek obejmuje również rurkę PTFE powlekaną stalą nierdzewną (długość: 100 cm) z 2 złączkami do rur 10 mm.
ze złączem rurowym (O.D. 10 mm) po obu stronach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?