Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABARAP(11337)
General description
Autofagia to proces, w którym komórki przetwarzają cytoplazmę i pozbywają się nadmiaru lub wadliwych organelli. Sugeruje się, że proces ten jest zaangażowany w rozwój, różnicowanie, regulację wzrostu i przebudowę tkanek w organizmach wielokomórkowych. Ważny neuroprzekaźnik hamujący, GABA, działa na receptory GABA, które są wszechobecnie wyrażane w OUN. Wykazano, że GABARAP odgrywa ważną rolę w modulowaniu aktywności receptorów GABA (A).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie N-końca ludzkiego białka GABARAP.
Application
Przeciwciało anty-GABARAP wykrywa poziom GABARAP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IH i WB.
Western blot: 1:100-1:1,000
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
GABARAP [białko związane z receptorem kwasu gamma-aminomasłowego, białko związane z receptorem GABA(A)].
Physical form
Liofilizat. Rozpuścić w 50 ml sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału. Nie zawiera konserwantów.
Serum
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał zamrożony w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W celu zapewnienia dodatkowej stabilności można dodać glicerol (1:1, ACS lub lepszej jakości).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description serum, Chemicon® | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - | description - |
| antibody form serum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rat | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?