Przejdź do
MSHRT
mPAGE® Mini Short Plates,10pk
for use with mPAGE® Gel Caster
Synonim(y):
mini gel plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105312
140,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass plate
packaging
pkg of 10 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
General description
Use mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches with 0.75, 1.0 or 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short when casting polyacrylamide gels .
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSPA75MSPA10CPS1
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Mini Spacer Plates and Mini Short Plates
compatibility
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
compatibility
for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates
packaging
pkg of 10 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 1 pack
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
material
-
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
-
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)