Przejdź do
MSPA10
MPAGE® Mini Spacer Plates
1.0 mm
Synonim(y):
mini gel plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NC.01
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
material
glass plate
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
1.0 mm
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
General description
Use 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.0 mm thickness.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSPA75MSPA15C15M10W
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
compatibility
for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
material
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
gel thickness
1.0 mm
gel thickness
0.75 mm
gel thickness
1.5 mm
gel thickness
1.5 mm
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)