Merck
AB5360
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv4.2
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCND2(3751)
General description
70 kDa
To przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv4.2 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania kanału potasowego Kv4.2.
Immunogen
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 454-469 szczurzego Kv4.2 (przystąpienie Q63881).
Application
Anti-Potassium Channel Kv4.2 Antibody to przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv4.2 do stosowania w WB.
Western blotting: 1:200 z użyciem ECL na błonach mózgu szczura.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Immunoprecypitacja Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Kv4.2 (Shal1, RK5, Kcnd2). Epitop specyficzny dla Kv4.2 nie występuje w żadnym innym znanym białku.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Szczur. Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana. Oczekuje się, że będzie działać na myszach i ludziach, ponieważ sekwencja immunogenu jest wysoce homologiczna (15/16 reszt identycznych).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierającego 1% BSA i 0,025% azydku sodu. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można przygotować przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)