Merck
AB5374
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kir2.1
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNJ2(3759)
Immunogen
Oczyszczony peptyd z ludzkiego Kir2.1 (aminokwasy 392-410) (numer akcesyjny P48049).
Application
Western blot: 1:200 z użyciem ECL na błonach mózgu i serca szczura. Uwaga: W przypadku tej partii zaleca się dodanie 0,1% Tween do standardowego bloku mlecznego.
Immunohistochemia na skrawkach serca szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj kanał potasowy Kir2.1 za pomocą tego przeciwciała przeciw kanałowi potasowemu Kir2.1 zatwierdzonego do stosowania w IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko Kir2.1 (IRK1, Kcnj2). Epitop jest specyficzny dla Kir2.1 i nie występuje w żadnym innym znanym białku.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu jest identyczna u królika, bydła, świni i świnki morskiej. Jest wysoce konserwatywna u szczurów i myszy (17/19 reszt), kurcząt (15/19 reszt) i gołębi (14/18). Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)