Przejdź do
ABC441
Anty-ZKSCAN3 (Zf47)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko palca cynkowego z domenami KRAB i SCAN 3, białko palca cynkowego zawierające domenę SCAN 13, białko palca cynkowego 306, białko palca cynkowego 309, homolog białka palca cynkowego 47, Zf47, Zfp-47
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
730,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZKSCAN3(80317)
General description
Białko palca cynkowego z domenami KRAB i SCAN 3 (UniProt: Q9BRR0; znane również jako Zinc finger and SCAN domain-containing protein 13, Zinc finger protein 306, Zinc finger protein 309, Zinc finger protein 47 homolog, Zf47, Zfp-47) jest kodowane przez gen ZKSCAN3 (znany również jako ZFP47, ZNF306, ZNF309, ZSCAN13) (Gene ID: 80317) u człowieka. Zf47 jest członkiem rodziny białek cynkowo-palcowych typu krueppel C2H2. Opisano dwie izoformy Zf47, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Zawiera 7 palców cynkowych typu C2H2. Służy jako czynnik transkrypcyjny, który wiąże się z sekwencją konsensusową 5′-[GT][AG][AGT]GGGG-3′ i działa jako represor autofagii. Wykazano, że specyficznie hamuje ekspresję genów zaangażowanych w autofagię i biogenezę/funkcję lizosomów, takich jak MAP1LC3B, ULK1 lub WIPI2. Jest zlokalizowany głównie w jądrze, jednak w warunkach głodu ulega translokacji do cytoplazmy, umożliwiając ekspresję genów docelowych zaangażowanych w autofagię i biogenezę/funkcję lizosomów. Nadekspresję Zf47 obserwuje się w różnych nowotworach, w tym w szpiczaku mnogim, raku jelita grubego i prostaty.
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 60,64 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka palca cynkowego z domenami KRAB i SCAN 3. Sekwencja immunogenu jest zachowana w obu izoformach, 1 i 2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ZKSCAN3 (Zf47) z domenami KRAB i SCAN 3 w liniach komórkowych HeLa i A431.
Anti-ZKSCAN3 (Zf47), nr kat. ABC441, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko palca cynkowego z domenami KRAB i SCAN 3 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko palca cynkowego z domenami KRAB i SCAN 3 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 12 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ZKSCAN3 (Zf47) with KRAB and SCAN domains 3 in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1341HPA018079AB4340
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)