Merck
ABE1341
Anty-ZBTB38
from rabbit
Synonim(y):
Zinc finger and BTB domain-containing protein 38
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZBTB38(253461)
General description
Białko zawierające palec cynkowy i domenę BTB 38 (UniProt: Q8NAP3, ZBTB38) jest kodowane przez gen ZBTB38 (Gene ID: 253461) u człowieka. ZBTB38 jest regulatorem transkrypcji o bimodalnej specyficzności wiązania DNA. Wiąże się z większym powinowactwem do metylowanych dinukleotydów CpG w sekwencji konsensusowej 5′-CGCG-3′, ale może również wiązać się z elementami E-box (5′-CACGTG-3′). Może również wiązać się specyficznie z pojedynczą parą metylo-CpG i hamować transkrypcję w sposób zależny od metylo-CpG. Białko ZBTB38 odgrywa ważną rolę w regulacji replikacji DNA i stabilności wspólnych kruchych miejsc (CFS) w sposób zależny od RBBP6 i MCM10 i wykazano, że hamuje ekspresję MCM10, który odgrywa ważną rolę w replikacji DNA. Uważa się również, że jest zaangażowany w różnicowanie i/lub przeżycie późnych neuronów postmitotycznych. Białko ZBTB38 zawiera dziesięć palców cynkowych typu C2H2, a jego domena BTB (Broad-Complex, Tramtrack and Bric a brac) jest zlokalizowana w aminokwasach 33-100. Jednak domena BTB nie jest wymagana do jego aktywacji. ZBTB38 jest regulowany w dół w warunkach stresu retikulum endoplazmatycznego (ER), który promuje apoptozę związaną ze stresem ER w ludzkich komórkach neuroblastoma szpiku kostnego. U myszy poddanych urazowi rdzenia kręgowego (SCI) obserwuje się represję ZBTB38, co jest związane ze zmniejszonym wtórnym uszkodzeniem tkanki po SCI. (Ref.:Cai, Y., et al. (2017). Oncotarget 8(28); 45356-45366).
Zaobserwowano ~170 kDa; obliczono 134,26 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z regionu C-końca ludzkiego palca cynkowego i białka zawierającego domenę BTB 38.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ZBTB38 w skrawkach tkanek ludzkich jąder i nerek.
Przeciwciało anty-ZBTB38, nr kat. ABE1341, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko ZBTB38 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa białko 38 zawierające palec cynkowy i domenę BTB w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ZBTB38 in HeLa cell nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)